Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pimelic Ketone
29140-100ML 29140-1L 29140-500ML
SIAL29140-100MLEA 40.8 EUR
SIAL29140-100ML SIAL29140-1L SIAL29140-500ML
Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 155,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM