Cyclooctanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20911.14 B20911.22 B20911.36
B20911.14EA 31.8 EUR
B20911.14 B20911.22 B20911.36
Cyclooctanon ≥98%
Cyclooctanon
Purity: 98% CAS No.: 502-49-8 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 72°(161°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 1280738 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00001754
Formel: C₈H₁₄O
Siedepunkt: 195…197 °C
Schmelzpunkt: 37…44 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001754
CAS-Nummer: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8,III