Cyclopentanon 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
111530010
111532500
111530025
111530100
ACRO111530010EA
85.6
EUR
ACRO111530010
ACRO111532500
ACRO111530025
ACRO111530100
Cyclopentanon 99+%, rein
Cyclopentanone
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84,12 g/mol Siedepunkt: 130…131 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –51 °C Dichte: 0,95 g/cm³ Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001409 CAS-Nummer: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 13,02771 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.01 % alpha-Tocopherol |