1,2-Cyclohexandion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
111160100 111160500 111162500
ACRO111160100EA 114 EUR
ACRO111160100 ACRO111160500 ACRO111162500
1,2-Cyclohexandion 98%
1,2-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 193…195 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001648
CAS-Nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %