1,3-Cyclohexandion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Dihydroresorcin
SB01019.1 SB01019.10 SB01019.50
MAYBSB01019.1EA 0 EUR
MAYBSB01019.1 MAYBSB01019.10 MAYBSB01019.50
1,3-Cyclohexandion
1,3-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001585
CAS-Nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200