1,3-Cyclopentandion 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 116 EUR
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentandion 99%
1,3-Cyclopentandion
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Schmelzpunkt: 148…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001405
CAS-Nummer: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %