1,4-Cyclohexandion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
154830100
154830500
154832500
ACRO154830100EA
33.2
EUR
ACRO154830100
ACRO154830500
ACRO154832500
1,4-Cyclohexandion 98%
1,4-Cyclohexandion
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,13 g/mol Siedepunkt: 112 °C (26hPa) Schmelzpunkt: 76…80 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001606 CAS-Nummer: 637-88-7 EINECS: 211-306-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
GC | ≥97.5 % |