Cyclobutancarbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 26.6 EUR
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Cyclobutancarbonsäure 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001323
CAS-Nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR