Cyclobutancarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14480.06 A14480.14 A14480.22
A14480.06EA 29.3 EUR
A14480.06 A14480.14 A14480.22
Cyclobutancarbonsäure ≥98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3721-95-7 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4433 Odour: Stench Melting Point: -20° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 1816777 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001323
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.055
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001323
CAS-Nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8 III