Cyclobutancarbonsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

003366-25G 003366-100G 003366-5G
FLUO003366-25GEA 60.9 EUR
FLUO003366-25G FLUO003366-100G FLUO003366-5G
Cyclobutancarbonsäure
Cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001323
CAS-Nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR