Cyclopentancarbonsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
111490250 111491000
ACRO111490250EA 73.6 EUR
ACRO111490250 ACRO111491000
Cyclopentancarbonsäure 98+%
Cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001371
CAS-Nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %