Cyclopentancarbonsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A12375.09 A12375.18 A12375.30
A12375.09EA 44 EUR
A12375.09 A12375.18 A12375.30
Cyclopentancarbonsäure ≥99%
Cyclopentanecarboxylic acid

Purity: 99% CAS No.: 3400-45-1 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -7° Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 2039729 MDL No.: MFCD00001371

Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 215…216 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,052
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001371
CAS-Nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR