Cyclopropancarbonsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Trimethylencarbonsäure

009113-250G 009113-1KG
FLUO009113-250GEA 0 EUR
FLUO009113-250G FLUO009113-1KG
Cyclopropancarbonsäure
Cyclopropancarbonsäure
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001287
CAS-Nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR