1,1-Cyclobutandicarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 50.1 EUR
ACRO110920050 ACRO110920250
1,1-Cyclobutandicarbonsäure 99%
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 663 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear