1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
003367-25G 003367-100G
FLUO003367-25GEA 57.9 EUR
FLUO003367-25G FLUO003367-100G
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144.13 g/mol
Siedepunkt: 663
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8 III