Chlorcyclobutan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Cyclobutylchlorid
003369-1G 003369-5G
FLUO003369-1GEA 116 EUR
FLUO003369-1G FLUO003369-5G
Chlorcyclobutan
Chlorcyclobutan
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 80,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013736
CAS-Nummer: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
UN: 1127
ADR: 3,II