Chlorcyclohexan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclohexylchlorid
L04349.30
L04349.0B
L04349.30EA
36.7
EUR
L04349.30
L04349.0B
Chlorcyclohexan ≥98%
Chlorcyclohexan
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Formel:
C₆H₁₁Cl Molecular Weight: 118,61 g/mol Siedepunkt: 141…143 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1,000 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003822 CAS-Nummer: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,2732 |