Chlorcyclohexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cyclohexylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20287.0250 8.20287.1000
8.20287.0250EA 35.9 EUR
8.20287.0250 8.20287.1000
Chlorcyclohexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chlorcyclohexan
Formel: C₆H₁₁Cl
Molecular Weight: 118,61 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003822
CAS-Nummer: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.40 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 118.6 g/mol
Boiling Point 141 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.4626 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.5 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C