Chlorcyclopentan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopentyl chloride
B25023.22 B25023.36
B25023.22EA 49.3 EUR
B25023.22 B25023.36
Chlorcyclopentan ≥99%
Chlorcyclopentan
Purity: 99% CAS No.: 930-28-9 Molecular Formula: C5H9Cl Formula Weight: 104.58 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4512 Melting Point: -94° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1900557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001360
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104.58 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 1.003
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001360
CAS-Nummer: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3 II