1,1,2-Trichlor-2,3,3-trifluorcyclobutan

Lieferant: FLUOROCHEM

001526-1G 001526-5G 001526-25G
FLUO001526-1GEA 31.1 EUR
FLUO001526-1G FLUO001526-5G FLUO001526-25G
1,1,2-Trichlor-2,3,3-trifluorcyclobutan
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Formel: C₄H₂Cl₃F₃
Molecular Weight: 213,41 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039439
CAS-Nummer: 697-17-6
EINECS: 211-804-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR