Cyclobutylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
209110010 209110050
ACRO209110010EA 55 EUR
ACRO209110010 ACRO209110050
Cyclobutylamin 98%
Cyclobutylamin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 81,4 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001328
CAS-Nummer: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %