Cyclohexylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohexanamin, Aminocyclohexan
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 35.6 EUR
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cyclohexylamin 99%
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 0,8665 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001486
CAS-Nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %