Cyclohexylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15851.0F A15851.AE A15851.AP
A15851.0FEA 67.8 EUR
A15851.0F A15851.AE A15851.AP
Cyclohexylamin ≥98%
Cyclohexylamin
Purity: 98+% CAS No.: 108-91-8 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4585 Melting Point: -18° Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 471175 Merck Reference: 14,2729 UN No.: 2357 MDL No.: MFCD00001486
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 133…134 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0,868
Flammpunkt: 27 °C (81 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001486
CAS-Nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2729