Cyclopropylamin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Aminocyclopropan

263681000 263680025 263680250 263685000
ACRO263681000EA 223 EUR
ACRO263681000 ACRO263680025 ACRO263680250 ACRO263685000
Cyclopropylamin 98%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57,1 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,824 g/cm³
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR