Cyclopropylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminocyclopropan
A13844.30 A13844.09 A13844.18
A13844.30EA 434 EUR
A13844.30 A13844.09 A13844.18
Cyclopropylamin ≥98%
Cyclopropylamin
Purity: 98+% CAS No.: 765-30-0 Molecular Formula: C3H7N Formula Weight: 57.10 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.4206 Melting Point: -10° Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 741858 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00001301
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.824
Flammpunkt: –25 °C (–13 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 II