Cyclopropylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Aminocyclopropan
003712-50G 003712-250G
FLUO003712-50GEA 42.9 EUR
FLUO003712-50G FLUO003712-250G
Cyclopropylamin
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 49
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.8131 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 II