Cyclopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Aminocyclopropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 47.6 EUR
8.18017.0010 8.18017.0100
Cyclopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 49
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.8131 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 (8) II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR