Cyclobutanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 70.7 EUR
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (733 mmHg)
Dichte: 0,921 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001318
CAS-Nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %