Cyclododecanol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
|
110961000
110965000
ACRO110961000EA
53.3
EUR
ACRO110961000
ACRO110965000
Cyclododecanol 98+%
Cyclododecanol
Formel:
C₁₂H₂₄O Molecular Weight: 184,32 g/mol Siedepunkt: 272,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…79 °C Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003717 CAS-Nummer: 1724-39-6 EINECS: 217-031-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Titration with HCl | ≥99.0 % |