Cyclododecanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B23486.14 B23486.22 B23486.36
B23486.14EA 30.9 EUR
B23486.14 B23486.22 B23486.36
Cyclododecanol ≥99%
Cyclododecanol
Purity: 99% CAS No.: 1724-39-6 Molecular Formula: C12H24O Formula Weight: 184.32 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 77-79° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003717
Formel: C₁₂H₂₄O
Molecular Weight: 184,32 g/mol
Siedepunkt: 272,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Flammpunkt: 138 °C (280 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003717
CAS-Nummer: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9,III