Cyclohexanol zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hydroxycyclohexan, 1-Hydroxycyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
8.22328.0100EA 24.7 EUR
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
Cyclohexanol zur Synthese
Cyclohexanol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003855
CAS-Nummer: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4656 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (25 °C)
pH 6.5 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air