Cyclopentanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15249.0F
A15249.AE
A15249.AP
A15249.0FEA
319
EUR
A15249.0F
A15249.AE
A15249.AP
Cyclopentanol ≥99%
Cyclopentanol
Purity: 99%
CAS No.: 96-41-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Unpleasant
Melting Point: -19°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1900556
Merck Reference: 14,2742
UN No.: 2244
MDL No.: MFCD00001363
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86.13 g/mol Siedepunkt: 139…141 °C Schmelzpunkt: –19 °C Dichte: 0.950 Flammpunkt: 51 °C (123 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001363 CAS-Nummer: 96-41-3 EINECS: 202-504-8 UN: 2244 ADR: 3 III Merck Index: 14,2742 |