Cyclopentanthiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mercaptocyclopentan, Cyclopentylmercaptan
L03577.06
L03577.14
L03577.06EA
36
EUR
L03577.06
L03577.14
Cyclopentanthiol ≥97%
Cyclopentanthiol
Purity: 97%
CAS No.: 1679-07-8
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 2343861
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00001369
Formel:
C₅H₁₀S Molecular Weight: 102.2 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C Dichte: 0.957 Flammpunkt: 25 °C (77 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001369 CAS-Nummer: 1679-07-8 EINECS: 216-841-3 UN: 3336 ADR: 3 III |