Cycloheptan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
111010050
111011000
111010250
ACRO111010050EA
32.8
EUR
ACRO111010050
ACRO111011000
ACRO111010250
Cycloheptan 99%
Cycloheptan
Formel:
C₇H₁₄ Siedepunkt: 118,4 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 0,81 g/cm³ Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004147 CAS-Nummer: 291-64-5 EINECS: 206-030-2 UN: 2241 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | 230 to 260 mg KOH/g |