5-Brom-2-furancarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
AC10702.1 AC10702.50
MAYBAC10702.1EA 0 EUR
MAYBAC10702.1 MAYBAC10702.50
5-Brom-2-furancarbonsäure
5-Bromo-2-furoic acid
Formel: C₅H₃BrO₃
MDL: MFCD00003239
CAS-Nummer: 585-70-6
EINECS: 209-559-7