Ethylvinylether 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: stabilisiert mit Kaliumhydroxid
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 76.9 EUR
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethylvinylether 99% stabilisiert
Ethylvinylether
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009248
CAS-Nummer: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH