Homophthalsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 33.3 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Homophthalsäure 98%
Homophthalsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004326
CAS-Nummer: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %