1-Benzhydrylpiperazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Diphenylmethyl)piperazine
122931000 122935000
ACRO122931000EA 47.6 EUR
ACRO122931000 ACRO122935000
1-Benzhydrylpiperazin 97%
1-Benzhydrylpiperazin
Formel: C₁₇H₂₀N₂
Molecular Weight: 252.36 g/mol
Schmelzpunkt: 88…93 °C
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038379
CAS-Nummer: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %