3-Picolylchlorid Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 151 EUR
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolylchlorid Hydrochlorid 99%
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164,03 g/mol
Schmelzpunkt: 137…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012818
CAS-Nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA