4-Picolylchlorid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
131200100 131201000
ACRO131200100EA 44.4 EUR
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolylchlorid Hydrochlorid 97%
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164,03 g/mol
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA