Nicotinaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
131830250
131831000
131835000
ACRO131830250EA
29
EUR
ACRO131830250
ACRO131831000
ACRO131835000
Nicotinaldehyd 98%
Nicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO Molecular Weight: 107.11 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C (15 mmHg) Dichte: 1.142 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006382 CAS-Nummer: 500-22-1 EINECS: 207-900-4 UN: 3265 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
pH | 7.0 to 9.0 |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |