(±)-Tropasäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenyl-hydracrylsäure, Tropasäure, 3-Hydroxy-2-phenyl-propionsäure
140550250 140550050 140551000
ACRO140550250EA 68.2 EUR
ACRO140550250 ACRO140550050 ACRO140551000
(±)-Tropasäure 97%
(±)-Tropasäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004255
CAS-Nummer: 552-63-6
EINECS: 208-465-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %