Tropin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
140560250
140561000
ACRO140560250EA
69.3
EUR
ACRO140560250
ACRO140561000
Tropin 98%
Tropin
Formel:
C₈H₁₅NO Molecular Weight: 141.21 g/mol Siedepunkt: 233 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 62…64 °C Dichte: 1.04 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00180667 CAS-Nummer: 120-29-6 EINECS: 204-384-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dried substance) |