Tropinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
140570100
140570050
140570500
ACRO140570100EA
66.5
EUR
ACRO140570100
ACRO140570050
ACRO140570500
Tropinon 99%
Tropinon
Formel:
C₈H₁₃NO Siedepunkt: 113 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 41…44 °C Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005549 CAS-Nummer: 532-24-1 EINECS: 208-530-6 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 44 °C |
GC | ≥98.5 % |