2-Furohydrazid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050
157160250
ACRO157160050EA
30.3
EUR
ACRO157160050
ACRO157160250
2-Furohydrazid 98%
2-Furohydrazid
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126.11 g/mol Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003235 CAS-Nummer: 3326-71-4 EINECS: 222-046-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
GC | ≥97.5 % |