3-Furancarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 160 EUR
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furancarbonsäure 99%
3-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Schmelzpunkt: 121…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005350
CAS-Nummer: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %