Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 M in Methylenchlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
175110250 175111000
ACRO175110250EA 58.8 EUR
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 M in Methylenchlorid
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Molecular Weight: 189.99 g/mol
Dichte: 1.328 g/cm³
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %