Diethylaluminiumchlorid 1 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DEAC
199521000 199528000
199521000.EA 84.2 EUR
199521000. 199528000.
Diethylaluminiumchlorid 1 M in Hexanen, AcroSeal®
Diethylaluminiumchlorid
Formel: C₄H₁₀AlCl
Molecular Weight: 120,56 g/mol
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000459
CAS-Nummer: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M