(±)-α-Terpineol 95% (α-Isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 30.9 EUR
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpineol 95% (α-Isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol
Formel: C₁₀H₁₈O
Schmelzpunkt: 18 °C
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001557
CAS-Nummer: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance