Methyl-3-brompropionat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromopropanoate
221790500
221791000
221790250
ACRO221790500EA
133
EUR
ACRO221790500
ACRO221791000
ACRO221790250
Methyl-3-brompropionat 97%
Methyl-3-brompropionat
Formel:
C₄H₇BrO₂ Siedepunkt: 64…66 °C (18 mmHg) Dichte: 1,53 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000250 CAS-Nummer: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |